Learn More
Propargyl Methanesulfonate Ester, 95%, TRC
Codice prodotto. 30422982
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422982 5 g -
30411052 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30422982 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7660005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16156-58-4
Formula molecolare C4 H6 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 134.15
IUPAC Name prop-2-ynyl methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)OCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propargyl Methanesulfonate Ester
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Peso formulazione 134.0038