Learn More
Propargylamine, 99%
Codice prodotto. 10225330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10225330 5 g 5g
10577141 25 g 25g
15224634 100 g 100g
15204634 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10225330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131460050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2450-71-7
Formula molecolare C3H5N
Molecular Weight (g/mol) 55.08
Numero MDL MFCD00008198
InChI Key JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC Name prop-2-yn-1-amine
SMILES C#CCN
Specifica
Materiale o nome chimico Propargylamine
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C
Punto d'infiammabilità 3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCidentical toCCH2NH2
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4500
Quantità 5 g
Beilstein 04,228
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible in water.
Peso formulazione 55.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propargylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.