Specifica
| Materiale o nome chimico | Propargylamine hydrochloride |
| Punto di fusione | 175°C to 182°C |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HC∽CCH2NH2·HCl |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 04, 228 |
| Peso formulazione | 91.54 |
| Percent Purity | 95% |