Learn More
Propargylamine hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 10351624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10351624 10 g Bottiglia in vetro 10g
10336780 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10351624 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131470100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15430-52-1
Formula molecolare C3H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 91.54
Numero MDL MFCD00012907
InChI Key IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
PubChem CID 11205720
IUPAC Name prop-2-yn-1-amine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propargylamine hydrochloride
Punto di fusione 175°C to 182°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽CCH2NH2·HCl
Quantità 10 g
Beilstein 04, 228
Peso formulazione 91.54
Percent Purity 95%