Learn More
Propargylamine, Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30423258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423258 10 g -
30421478 5 g -
30421332 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30423258 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP76252510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15430-52-1
Formula molecolare C3 H5 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 91.54
IUPAC Name prop-2-yn-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.NCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propargylamine, Hydrochloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
Peso formulazione 91.0189