Learn More
Propargylamine, TRC
Codice prodotto. 30426312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30426312 1 g
30420412 5 g
30416649 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426312 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7625201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2450-71-7
Formula molecolare C3 H5 N
Molecular Weight (g/mol) 55.08
Sinonimo 2-Propynylamine, 3-Aminoprop-1-yne, 3-Aminopropyne, N-(2-Propyn-1-yl)amine, NSC 80642
IUPAC Name prop-2-yn-1-amine
SMILES NCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propargylamine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Peso formulazione 55.0422