Learn More
(Propargyloxy)trimethylsilane, 97%
Codice prodotto. 11347806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347806 5 g 5g
11357806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12936.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 5582-62-7 | C6H12OSi | 128.246 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5582-62-7
Formula molecolare C6H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 128.246
Numero MDL MFCD00042844
InChI Key ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
PubChem CID 79696
IUPAC Name trimethyl(prop-2-ynoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OCC#C
Specifica
Punti di ebollizione 110°C to 111°C
Materiale o nome chimico (Propargyloxy)trimethylsilane
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 8°C (46°F)
Indice di rifrazione 1.408
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.833
Formula lineare (CH3)3SiOCH2C≡CH
Numero UN UN1993
Beilstein 2036793
Peso formulazione 128.25
Percent Purity 97%