Learn More
Propargyltrimethylsilane, 80-90%, stabilized
Codice prodotto. 10477012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10477012 1 g Bottiglia in vetro 1g
10534464 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366630010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13361-64-3 | C6H12Si | 112.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13361-64-3
Formula molecolare C6H12Si
Molecular Weight (g/mol) 112.25
Numero MDL MFCD00042922
InChI Key ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propynyl, trimethyl 2-propynyl silane, trimethyl prop-2-ynyl silane, trimethyl propargyl silane, silane, trimethyl-2-propyn-1-yl, trimethyl prop-2-yn-1-yl silane, trimethyl-2-propynylsilane, propargyl trimethylsilane, 2-propynyltrimethylsilane
PubChem CID 83378
IUPAC Name trimethyl(prop-2-ynyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC#C
Specifications
Materiale o nome chimico Propargyltrimethylsilane
Nota nome 90%
Colore Yellow
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 91°C to 93°C
Punto d'infiammabilità -10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80 to 90% (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽CCH2Si(CH3)3
Quantità 1 g
Beilstein 04, IV, 3938
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore 0.1 wt% hydroquinone
Peso formulazione 112.25
Percent Purity 80-90%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propargyltrimethylsilane, stabilized
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.