Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Propargyltrimethylsilane |
| Nota nome | 90% |
| Colore | Yellow |
| Densità | 0.7500g/mL |
| Punti di ebollizione | 91°C to 93°C |
| Punto d'infiammabilità | -10°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 80 to 90% (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HC∽CCH2Si(CH3)3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Propargyltrimethylsilane, stabilized
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.