Learn More
Cole-Parmer™ Propellers for ServoDyne™ Electronic Mixers
Codice prodotto. 11810130 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.5 cm
3.8 cm
5.1 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11810130 3.8 cm Pezzo
11800130 2.5 cm Pezzo
11784639 5.1 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11810130 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0455245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    104.79€ / pezzi 1
    Risparmia 1.21€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Three-bladed propeller for general purpose mixing
  • Can be used as single or mounted several on a shaft for thorough agitation
  • Electro-polished
  • Marine-style propellers: used for general-purpose mixing
  • Turbine style propellers: used for airless mixing in deep containers
Specifications
Product Type 3-blade Propeller
Dimensione foro (sistema imperiale) 0.31 in.
Dimensione foro (sistema metrico) 0.78 cm
Diametro (sistema imperiale) 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) 3.8 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for general purpose mixing
Da utilizzare con (apparecchiatura) ServoDyne™ electronic mixer