Learn More
R&D Systems™ Propidium iodide
Codice prodotto. 18760468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18760468 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18760468 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5135/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.98€
    100.80€ / 10mg
    Risparmia 11.18€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Red-fluorescent DNA stain; membrane impermeant to live cells. Pi staining differentiates live and dead cells
Propidium iodide is a red-fluorescent DNA stain. Membrane impermeant to live cells. Propidium iodide staining differentiates between live and dead cells in cell populations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 25535-16-4
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide
Product Type Propidium iodide
Purezza 95%
Peso molecolare M.W. (Observed): 668.39
Inibitori Propidium iodide
For Research Use Only