Learn More
Thermo Scientific Chemicals Propidium iodide, 95%
Codice prodotto. 11906701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11906701 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11906701 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 440301000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Punto di fusione 220.0°C to 225.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C27H34I2N4
Quantità 100 mg
Sinonimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium;diiodide
Molecular Weight (g/mol) 668.39
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Peso formulazione 668.39
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propidium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.