Learn More
Propidium iodide
Codice prodotto. 15438249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15438249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66764.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.406 g/mol
Propidium iodide is a fluorescent stain for nucleic acids. Cell membrane integrity excludes propidium iodide from staining viable and apoptotic cells. Propidium iodide may be used in flow cytometry to evaluate cell viability when used with other dyes that stain viable cells or cells that are early in the apoptosis process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Propidium iodide is a fluorescent stain for nucleic acids. Cell membrane integrity excludes propidium iodide from staining viable and apoptotic cells. Propidium iodide may be used in flow cytometry to evaluate cell viability when us
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Punto di fusione 220°C to 225°C
Colore Red
Formula molecolare C27H34I2N4
Numero MDL MFCD00011921
Quantità 100 mg
Beilstein 3843838
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Sinonimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Informazioni di solubilità Soluble in water at 1mg/mL
InChI Key XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium;diiodide
Molecular Weight (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Peso formulazione 668.39
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propidium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide