Learn More
Propidium Iodide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propidium Iodide |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| Peso formulazione | 668.0873 |