Learn More
Propiolamide, TRC
Codice prodotto. 30415267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415267 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7800001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propiolamide
CAS 7341-96-0
Formula molecolare C3 H3 N O
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
SMILES NC(=O)C#C
IUPAC Name prop-2-ynamide
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Peso formulazione 69.0215