Learn More
Propiolamide, TRC
Codice prodotto. 30422244
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422244 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422244 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP780000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propiolamide
CAS 7341-96-0
Formula molecolare C3 H3 N O
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
SMILES NC(=O)C#C
IUPAC Name prop-2-ynamide
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Peso formulazione 69.0215