Learn More
Propiolamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propiolamide |
| CAS | 7341-96-0 |
| Formula molecolare | C3 H3 N O |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5) |
| SMILES | NC(=O)C#C |
| IUPAC Name | prop-2-ynamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 69.06 |
| Peso formulazione | 69.0215 |