Learn More
Propiolic Acid, 98%
Codice prodotto. 10153470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153470 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10498480 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10413255 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10153470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131500100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-25-0
Formula molecolare C3H2O2
Molecular Weight (g/mol) 70.05
Numero MDL MFCD00004360
InChI Key UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC Name prop-2-ynoic acid
SMILES OC(=O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propiolic acid
Punto di fusione 16.0°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CCO2H
Indice di rifrazione 1.4315 to 1.4335
Quantità 10 mL
Indice di Merck 15, 7935
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 70.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propiolic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.