Learn More
Propiolic acid, 98+%
Codice prodotto. 11450783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450783 5 g 5g
11460783 25 g 25g
11470783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450783 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13245.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
Solubility
Miscible with water, ether, ethanol and chloroform.
Notes
Store in cool place. Incompatible with bases, oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-25-0
Formula molecolare C3H2O2
Molecular Weight (g/mol) 70.05
Numero MDL MFCD00004360
InChI Key UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC Name prop-2-ynoic acid
SMILES OC(=O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propiolic acid
Punto di fusione 18°C
Densità 1.136
Punti di ebollizione 102°C (200 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.433
Quantità 5 g
Numero UN UN2920
Beilstein 878176
Indice di Merck 14,7824
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,ethanol and chloroform.
Peso formulazione 70.05
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propiolic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propiolic acid