Learn More
Propiolic Acid, TRC
Codice prodotto. 30422955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP82786025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propiolic Acid
CAS 471-25-0
Formula molecolare C3H2O2
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
SMILES OC(=O)C#C
IUPAC Name prop-2-ynoic acid
Molecular Weight (g/mol) 70.05
Peso formulazione 70.0055