Learn More
Propionaldehyde, 97%, Honeywell™
Codice prodotto. 15675800 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 15675800
Marca: Honeywell Research Chemicals 5381241L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-38-6
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00007020
InChI Key NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC Name propanal
SMILES CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionaldehyde
Punto di fusione -81°C
Colore Colorless
Densità 0.805g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 46°C to 50°C
Punto di combustione 404°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CHO
Quantità 1 L
Numero UN UN1275
Beilstein 506010
Densità vapore 2 (vs air)
Peso formulazione 58.08g/mol
Pressione del vapore 18.77mmHg (55°C), 4.89mmHg (20°C)
Percent Purity 0.97