Learn More
Propionaldehyde, 97%, Honeywell™
Codice prodotto. 15685800 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15685800 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
15675800 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15685800 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 538124250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-38-6
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00007020
InChI Key NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC Name propanal
SMILES CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionaldehyde
Punto di fusione -81°C
Colore Colorless
Densità 0.805g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 46°C to 50°C
Punto di combustione 404°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CHO
Quantità 250 mL
Numero UN UN1275
Beilstein 506010
Densità vapore 2 (vs air)
Peso formulazione 58.08g/mol
Pressione del vapore 18.77mmHg (55°C), 4.89mmHg (20°C)
Percent Purity 0.97