Learn More
Propionaldehyde, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508834 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15508834 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15508834 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore U30707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Materiale o nome chimico Propionaldehyde
CAS 123-38-6
Punto d'infiammabilità −27.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C3H6O
Quantità 500 mL
Gravità specifica 1L = 0.81kg
Sinonimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
InChI Key NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC=O
IUPAC Name propanal
Molecular Weight (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Peso formulazione 58.08