Learn More
Propionaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30007898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007898 10 g 10g
30007703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007898 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP78250010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-38-6
Formula molecolare C3 H6 O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Sinonimo Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
IUPAC Name propanal
SMILES CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionaldehyde
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Peso formulazione 58.0419