Learn More
Propionic acid 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309717 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309717 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16493000AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic acid (Propanoic acid)
CAS 79-09-4
Nomi componenti o analita Propionic acid (Propanoic acid)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H6 O2
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
SMILES CCC(=O)O
IUPAC Name propanoic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Quantità 1 mL
Peso formulazione 74.0368 g/mol