Learn More
Propionic acid, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15668000 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15668000 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15658000 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15668000 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore P1386500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-09-4
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00002756
InChI Key XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC Name acido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic acid
Punto di fusione -21°C
Densità 0.993g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 141°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 54°C (129.2°F)
Punto di combustione 955°F
Odore Unpleasant
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2COOH
Quantità 500 mL
Numero UN UN3463
Beilstein 506071
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
Densità vapore 2.55 (vs air)
Peso formulazione 74.08g/mol
Pressione del vapore 2.4mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.