Learn More
Propionic acid, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510137
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Flacone in vetro
Plastic drum
79-09-4
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
1032
CHEBI:30768
propanoic acid
CCC(=O)O
79-09-4
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
1032
CHEBI:30768
propanoic acid
CCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Propionic acid
Densità 0.9900g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Formula molecolare C3H6O2
Formula lineare C2H5CO2H
Indice di rifrazione 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Indice di Merck 15, 7939
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Peso formulazione 74.08
Pressione del vapore 5mbar at 20°C
Percent Purity ≥98.5% (GC)
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.