Learn More
Propionic acid, 99%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Propionic acid is used as a preservative for animal feed and food for human consumption. It acts as an intermediate in the production of polymers like cellulose-acetate-propionate, artificial flavorings, agrochemicals and in bleaching agents. In addition, it is used in the synthesis of morphans.
Solubility
Miscible with water, alcohol, diethyl ether and chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propionic acid |
| Punto di fusione | -21°C |
| Densità | 0.992 |
| Punti di ebollizione | 140°C to 141°C |
| Punto d'infiammabilità | 51°C (123°F) |
| Odore | Unpleasant |
| Formula lineare | CH3CH2CO2H |
| Indice di rifrazione | 1.3875 |
| Quantità | 1000 g |
| Numero UN | UN3463 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Propanoic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid