Learn More
Propionic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30426552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426552 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426552 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP78637010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic acid methyl ester
CAS 554-12-1
Formula molecolare C4 H8 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)OC
IUPAC Name methyl propanoate
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Peso formulazione 88.0524