Learn More
Propionic acid, sodium salt, 99.0-100.5%
Codice prodotto. 10081550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081550 25 g Plastic bottle 25g
10245340 1 kg Plastic bottle 1kg
10423965 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10081550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149010250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-40-6
Formula molecolare C3H5NaO2
Molecular Weight (g/mol) 96.06
Numero MDL MFCD00002759
InChI Key JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC Name sodium;propanoate
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic acid, sodium salt
Punto di fusione 285°C to 286°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.0-100.5%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C2H5CO2Na
Quantità 25 g
Beilstein 02, 234
Indice di Merck 15, 8798
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 96.06
Percent Purity 99.0-100.5%
Forma fisica Crystalline Powder