Learn More
Propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 18083010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18083010 100 g 100g
17909719 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18083010 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP786360100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-09-4
Formula molecolare C3 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Sinonimo Propionic Acid, Propanoic acid, Propionic acid (6CI,8CI), Adofeed, Antischim B, Carboxyethane, Ethanecarboxylic acid, Ethylformic acid, Luprosil, Metacetonic acid, Methylacetic acid, MonoProp, Propcorn, Propkorn, Prozoin, Pseudoacetic acid, Toxi-Check
IUPAC Name propanoic acid
SMILES CCC(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Propionic acid (Propanoic acid)
Note sul grado di purezza GC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Peso formulazione 74.0368
Percent Purity >95%