Learn More
Propionic Anhydride-d10, CDN
Codice prodotto. 30327214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327214 1 g 1g
30324467 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30327214 Fornitore CDN N. del fornitore CDND01571G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Propionic Anhydride-d10
CAS 870471-31-1
Formula molecolare C6 D10 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1'-Anhydride Propanoic Acid-d10, Anhydride Propanoic Acid-d10, Methylacetic Anhydride-d10, Propanoic Anhydride-d10, Propionic Acid Anhydride-d10, Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI)
InChI Formula InChI=1 S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoyl 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 140.2
Peso formulazione 140.1258 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity