Learn More
Propionic Anhydride-d10, TRC
Codice prodotto. 30422253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422253 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30422253 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7863821G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic Anhydride-d10
CAS 870471-31-1
Formula molecolare C6 D10 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1'-Anhydride Propanoic Acid-d10, Anhydride Propanoic Acid-d10, Methylacetic Anhydride-d10, Propanoic Anhydride-d10, Propionic Acid Anhydride-d10, Propionyl Anhydride-d10, Propionyl Oxide-d10, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid','1,1'-anhydride, Propanoic-d5 acid','anhydride (9CI), D10-Propionyl anhydride, Propionic anhydride D10, Propanoyl-d5 propanoate-d5
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoyl 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 140.2
Peso formulazione 140.1258