Learn More
Propionitrile, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10656214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10656214 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10205620 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11351902 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10656214 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 180891000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-12-0
Formula molecolare C3H5N
Molecular Weight (g/mol) 55.08
Numero MDL MFCD00001948
InChI Key FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
IUPAC Name propanenitrile
SMILES CCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Propionitrile
Punto di fusione -93.0°C
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CN
Indice di rifrazione 1.3650 to 1.3670
Quantità 100 mL
Beilstein 02,245
Indice di Merck 15,7941
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità Solubility in water: 99.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, dmf, acetone,, benzene and dichloroethylen
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 55.08
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.