Learn More
Propionyl bromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10024293
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
598-22-1
C3H5BrO
136.98
MFCD00000116
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
69018
propanoyl bromide
CCC(=O)Br
598-22-1
C3H5BrO
136.98
MFCD00000116
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
69018
propanoyl bromide
CCC(=O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Propionyl bromide
Colore Blue-Gray
Densità 1.5200g/mL
Punti di ebollizione 104°C
Punto d'infiammabilità 52°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH2COBr
Indice di rifrazione 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.52
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently
Peso formulazione 136.98
Percent Purity 95%
Forma fisica Tablets
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.