Learn More
Propionylpromazine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Propionylpromazine hydrochloride |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H |
| Peso formulazione | 376.1376 |