Learn More
Propiophenone, 99%
Codice prodotto. 11934851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
2mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11934851 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10715791 2 mL Bottiglia in vetro 2mL
10439060 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10051470 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11934851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131540025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-55-0
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
InChI Key KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC Name 1-phenylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Propiophenone
Punto di fusione 18.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COC2H5
Indice di rifrazione 1.5248 to 1.5268
Quantità 2.5 L
Beilstein 07,II,231
Indice di Merck 15,7944
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid