Learn More
Propisochlor, TRC
Codice prodotto. 30134834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134834 50 mg 50mg
17908719 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134834 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP82803350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86763-47-5
Formula molecolare C15 H22 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 283.79
Sinonimo 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]acetamide, (±)-Propisochlor, Propisochlor, Propizochlor, Proponit, Proponit 720EC, Proponit 720SC
IUPAC Name 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamide
SMILES CCc1cccc(C)c1N(COC(C)C)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Propisochlor
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-12(4)15(13)17(14(18)9-16)10-19-11(2)3/h6-8,11H,5,9-10H2,1-4H3
Peso formulazione 283.1339