Learn More
Propofol 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Codice prodotto. 30457984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457984 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457984 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0461.0001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Propofol 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Propofol
CAS 2078-54-8
Nomi componenti o analita Propofol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI Formula InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC Name 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molecular Weight (g/mol) 178.27
Quantità 1 mL
Peso formulazione 178.1358 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.