Learn More
Propofol, 100mg/ml in Methanol, Lipomed
Descrizione
Propofol, 100mg/ml in Methanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propofol |
| CAS | 2078-54-8 |
| Nomi componenti o analita | Propofol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H18 O |
| Concentrazione | 100 mg/mL |
| Sinonimo | 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O |
| IUPAC Name | 2,6-di(propan-2-yl)phenol |
| Vedi altri risultati |