Learn More
Propofol, 10mg/ml in Methanol, Lipomed
Codice prodotto. 30464227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464227 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464227 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMPPF184010LM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Propofol, 10mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propofol
CAS 2078-54-8
Nomi componenti o analita Propofol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18 O
Concentrazione 10 mg/mL
Sinonimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC Name 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 178.27
Quantità 1 mL
Peso formulazione 178.1358 g/mol