Learn More
Propofol-d14, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propofol-d14 |
| CAS | 2514564-65-7 |
| Formula molecolare | C12H4D14O |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2,6-Bis(1-methylethyl)-d14-phenol, 2,6-Diisopropyl-d14-phenol, 2,6-Bis(isopropyl)-d14-phenol, 2,6-Diisopropyl-d14-phenol, Ampofol-d14, Anepol-d14, Aquafol-d14, Diprifusor-d14, Diprivan-d14, Diprivan 10-d14, Diprofol-d14, Disoprivan-d14, Disoprofol-d14, Fresofol-d14, ICI 35868-d14, Ivofol-d14, NSC 5105-d14, PD 18215-d14, Plofed-d14, Pofol-d14, Pronest-d14, PropVet-d14, Propofol-lipuro-d14, Propovan-d14, Rapinovet-d14, Recofol-d14, Vetofol-d14 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,8D,9D |
| SMILES | OC1=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | 2,6-bis(propan-2-yl-d7)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.36 |
| Peso formulazione | 192.22 |