Learn More
Propofol, Mikromol™
Codice prodotto. 17953516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17953516 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17953516 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0461.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propofol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propofol
CAS 2078-54-8
Nomi componenti o analita Propofol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI Formula InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC Name 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 178.27
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.1358 g/mol