Learn More
Propofol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propofol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3 |
| Peso formulazione | 178.1358 |
| Percent Purity | >95% |