Learn More
Propoxur-d3 (N-methyl-d3), TRC
Codice prodotto. 30411264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411264 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30411264 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8308065MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propoxur D3 (N-methyl D3)
CAS 1219798-56-7
Formula molecolare C11 2H3 H12 N O3
Quantità 5 mg
Sinonimo Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3)
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
IUPAC Name (2-propan-2-yloxyphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 212.26
Peso formulazione 212.124