Learn More
(+/-)-Propranolol hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11372539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372539 5 g 5g
11382539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372539 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26645.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 295.807 g/mol
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 318-98-9
Formula molecolare C16H22ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 295.807
Numero MDL MFCD00012558
InChI Key ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC Name 1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-Propranolol hydrochloride
Punto di fusione 163°C to 165°C
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,7840
Peso formulazione 295.8
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-Propranolol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride