Learn More
(+/-)-Propranolol hydrochloride, 99%
Descrizione
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (+/-)-Propranolol hydrochloride |
| Punto di fusione | 163°C to 165°C |
| Quantità | 25 g |
| Indice di Merck | 14,7840 |
| Peso formulazione | 295.8 |
| Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
- (+/-)-Propranolol hydrochloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- MIXTURE LIST-Contain: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride