Learn More
Propranolol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101482
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16452239 1 g 1g
16442176 500 mg 500mg
16408376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16452239 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0573
MedChemExpress Propranolol hydrochloride is a nonselective β-adrenergic receptor (βAR) antagonist, has high affinity for the β1AR and β2AR with Ki values of 1.8 nM and 0.8 nM, respectively.
Propranolol hydrochloride inhibits [3H]-DHA binding to rat brain membrane preparation with an IC50 of 12 nM. Propranolol hydrochloride is used for study of hypertension, pheochromocytoma, myocardial infarction, cardiac arrhythmias, angina pectoris, and hypertrophic cardiomyopathy.
Specifica
Materiale o nome chimico Propranolol hydrochloride
CAS 318-98-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H22ClNO2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (507.10 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (112.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=CC=CC=C12.Cl
Molecular Weight (g/mol) 295.8
Peso formulazione 295.8
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only