Learn More
Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate, TRC
Codice prodotto. 30411673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411673 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83940850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 101003-80-9
Formula molecolare C10H10Cl2O3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10Cl2O3/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,13H,2-3H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
IUPAC Name propyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 249.09
Peso formulazione 248.0007