Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99+%
Codice prodotto. 10254850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10254850 5 g Glass Bottle 5g
10135303 100 g Plastic bottle 100g
10397060 500 g Plastic bottle 500g
10581964 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10254850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131590050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-13-3
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Numero MDL MFCD00002354
InChI Key QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC Name propyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl 4-hydroxybenzoate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 95°C to 99°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 180°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Quantità 5 g
Beilstein 10, 160
Indice di Merck 15, 7977
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder